missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATRX Antibody (ATRX/7940), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587516 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321065IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATRX Monoclonal antibody specifically detects ATRX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATRX
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ATRX/7940
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ATRX protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 546
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.