missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATPase Na+/K+ beta 2 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18300977 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18300977 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18300977 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP310586100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATPase Na+/K+ beta 2 Polyclonal specifically detects ATPase Na+/K+ beta 2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATPase Na+/K+ beta 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen adhesion molecule on glia, AMOGsodium/potassium-dependent ATPase beta-2 subunit, ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide, Na, K-ATPase beta-2 polypeptide, Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-2, sodium/potassium-transporting ATPase beta-2 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide corresponding to a region of Mouse (NP_038201). Peptide sequence WVMLQTVSDHTPKYQDRLATPGLMIRPKTENLDVIVNISDTESWGQHVQK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 482
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.