missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATPase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18696632 100 μg 100 microlitros
18600434 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18696632

Marca: Novus Biologicals NBP298188100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATPase Polyclonal antibody specifically detects ATPase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATPase
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen ATPase, axonemal, dynein, axonemal, heavy chain 8, dynein, axonemal, heavy polypeptide 8, FLJ25850, FLJ36115, FLJ36334, hdhc9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ATPase fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1769
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.