Description
ATP6V1H Polyclonal specifically detects ATP6V1H in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | ATP6V1H |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | ATPase, H+ transporting, lysosomal 50/57kD, V1 subunit H, ATPase, H+ transporting, lysosomal 50/57kDa, V1 subunit H, CGI-11, MSTP042, NBP1, Nef-binding protein 1, Protein VMA13 homolog, SFD, SFDalpha, SFDbeta, vacuolar ATP synthase subunit H, vacuolar ATPase subunit H, vacuolar proton pump H subunit, Vacuolar proton pump subunit H, Vacuolar proton pump subunit SFD, V-ATPase 50/57 kDa subunits, V-ATPase H subunit, V-ATPase subunit H, VMA13, V-type proton ATPase subunit H |
| Símbolos de los genes | ATP6V1H |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PQVLAVAAHDVGEYVRHYPRGKRVIEQLGGKQLVMNHMHHEDQQVRYNALLAVQKLMVHNWEYLGKQLQSE |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?