Learn More
ATP6V1E2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18635571 0.02 mL 0.02 ml
18693441 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18635571
Marca: Novus Biologicals NBP2920650.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP6V1E2 Polyclonal antibody specifically detects ATP6V1E2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATP6V1E2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ATP6E1V-ATPase subunit E 2, ATP6EL2, ATP6V1EL2, ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) 31kD-like 2, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E isoform 2, ATPase, H+ transporting, lysosomal 31kDa, V1 subunit E2, MGC9341, Vacuolar proton pump subunit E 2, vacuolar-type proton-translocating ATPase subunit E1, VMA4, V-type proton ATPase subunit E 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-180 of human ATP6V1E2 (NP_542384.1). LISDLLSEAKLRLSRIVEDPEVYQGLLDKLVLQGLLRLLEPVMIVRCRPQDLLLVEAAVQKAIPEYMTISQKHVEVQIDKEAYLAVNAAGG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90423
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG