missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP6V1B2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18629681 100 μg 100 microlitros
18683865 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18629681

Marca: Novus Biologicals NBP297188100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP6V1B2 Polyclonal antibody specifically detects ATP6V1B2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP6V1B2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen 000 subunit, 56/58kD, isoform 2, ATP6B2ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump), beta polypeptide, ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B2, Endomembrane proton pump 58 kDa subunit, H+ transporting two-sector ATPase, HO57ATP6B1B2, vacuolar H+-ATPase 56, Vacuolar proton pump subunit B 2, VATB, V-ATPase B2 subunit, V-ATPase subunit B 2, Vma2, VPP3ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B, isoform 2, V-type proton ATPase subunit B, brain isoform
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ATP6V1B2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 526
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.