missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP6V0A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18770334 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18770334 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18770334

Marca: Novus Biologicals NBP159949

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP6V0A1 Polyclonal specifically detects ATP6V0A1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP6V0A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q93050
Alias de gen a1, ATP6N1, ATP6N1AATPase, H+ transporting, lysosomal non-catalytic accessory protein 1(110/116kD), ATP6V0, ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) non-catalyticaccessory protein 1A (110/116kD), ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit a isoform 1, ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit a1, Clathrin-coated vesicle/synaptic vesicle proton pump 116 kDa subunit, DKFZp781J1951, Stv1, Vacuolar adenosine triphosphatase subunit Ac116, Vacuolar proton pump subunit 1, vacuolar proton pump, subunit 1, vacuolar proton translocating ATPase 116 kDa subunit A, Vacuolar proton translocating ATPase 116 kDa subunit a isoform 1, vacuolar-type H(+)-ATPase 115 kDa subunit, V-ATPase 116 kDa, V-ATPase 116 kDa isoform a1, Vph1, VPP1H(+)-transporting two-sector ATPase, 116 kDa accessory protein A1, V-type proton ATPase 116 kDa subunit a, V-type proton ATPase 116 kDa subunit a isoform 1
Símbolos de los genes ATP6V0A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to ATP6V0A1(ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit a1) The peptide sequence was selected from the N terminal of ATP6V0A1. Peptide sequence RDLNPDVNVFQRKFVNEVRRCEEMDRKLRFVEKEIRKANIPIMDTGENPE.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 535
Especificidad de la prueba This product is specific to Subunit or Isoform: a isoform 1.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.