missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP5O Antibody (OTI2E9), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18112825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18112825 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18112825

Marca: Novus Biologicals NBP270239AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATP5O Monoclonal specifically detects ATP5O in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP5O
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E9
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit, human ATP synthase OSCP subunit, oligomycin sensitivity conferring protein10ATPOATP synthase subunit O, mitochondrial, Oligomycin sensitivity conferral protein, oligomycin sensitivity conferring protein, OSCPhuman ATP synthase OSCP subunit
Símbolos de los genes ATP5PO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-213 of human ATP5O (NP_001688) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 539.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.