Learn More
ATP5L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ATP5L |
|---|---|
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16825904
|
Proteintech
16307-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16815904
|
Proteintech
16307-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
UCK2 catalyzes the phosphorylation of uridine monophosphate to uridine diphosphate. This is the first step in the production of the pyrimidine nucleoside triphosphates required for RNA and DNA synthesis. In addition, an allele of this gene may play a role in mediating nonhumoral immunity to Hemophilus influenzae type B.Especificaciones
| ATP5L | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O75964, Q6PDU7, Q9CPQ8 | |
| 10632, 27425, 300677 | |
| ATP5L Fusion Protein Ag9287 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ATP5L |
| 0.28 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ATP5JG, ATP5L, ATPase subunit g | |
| Atp5l | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |