Learn More
ATP5L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16825904 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16825904 20 μL 20 microlitros
16815904 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16825904
Marca: Proteintech 163071AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
UCK2 catalyzes the phosphorylation of uridine monophosphate to uridine diphosphate. This is the first step in the production of the pyrimidine nucleoside triphosphates required for RNA and DNA synthesis. In addition, an allele of this gene may play a role in mediating nonhumoral immunity to Hemophilus influenzae type B.
Especificaciones
Antígeno ATP5L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ATP5L
N.º de referencia del gen O75964, Q6PDU7, Q9CPQ8
Alias de gen ATP5JG, ATP5L, ATPase subunit g
Símbolos de los genes Atp5l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATP5L Fusion Protein Ag9287
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10632, 27425, 300677
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG