missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP13A2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18633159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18633159 0.1 mL 0.10 ml
18682986 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18633159

Marca: Novus Biologicals NBP248985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP13A2 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP13A2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen ATPase type 13A2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.5, EC 3.6.3.8, FLJ26510, HSA9947, KRPPD, PARK9putative ATPase, Parkinson disease (autosomal recessive) 9 (Kufor-Rakeb syndrome), probable cation-transporting ATPase 13A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RGCGMVAPQEHLIIVHATHPERGQPASLEFLPMESPTAVNGVKDPDQAASYTVEPDPRSRHLALSGPTFGIIVKHFPKLLPKV
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neurodegeneration, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23400
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.