Learn More
ATP13A2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18251345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18251345 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18251345 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11041486AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP13A2 Polyclonal specifically detects ATP13A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATP13A2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NQ11
Alias de gen ATPase type 13A2, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.5, EC 3.6.3.8, FLJ26510, HSA9947, KRPPD, PARK9putative ATPase, Parkinson disease (autosomal recessive) 9 (Kufor-Rakeb syndrome), probable cation-transporting ATPase 13A2
Símbolos de los genes ATP13A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region of the human ATP13A2 protein (within residues 200-300). [Swiss-Prot# Q9NQ11]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neurodegeneration, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23400
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG