Learn More
ATP11A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18783214 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
18783214 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18783214
Marca: Novus Biologicals NBP1771890.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP11A Polyclonal specifically detects ATP11A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATP11A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_115565
Alias de gen ATPase, class VI, type 11A
Símbolos de los genes ATP11A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ATP11A. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ATP11A. Amino Acid Squence: CREPPPGAEAYIPQRYPDNR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23250
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only