missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP Citrate Lyase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200037613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18423642 25 μL 25 microlitros
18208946 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18423642

Marca: Novus Biologicals NBP19026825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP Citrate Lyase Polyclonal specifically detects ATP Citrate Lyase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP Citrate Lyase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P53396
Alias de gen ACLEC 2.3.3.8, ATP citrate lyase, ATP citrate synthase, ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ATP-citrate synthase, ATPCL, Citrate cleavage enzyme, CLATP
Símbolos de los genes ACLY
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AEEFYVCIYATREGDYVLFHHEGGVDVGDVDAKAQKLLVGVDEKLNPEDIKKHLLVHAPEDKKEILASFISGLFNFYEDLYFTYLEINPLVVTKDGV
Peso molecular del antígeno 121 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 47
Especificidad de la prueba Specificity of human ATP Citrate Lyase antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.