Learn More
Novus Biologicals™ ATP Assay Kit (Fluorometric)
Código de producto. 18639300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
18639300 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 18639300
Marca: Novus Biologicals™ NBP324472
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 96 pruebas
Especie Non-species specific