missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATOX1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18076228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18076228 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18076228

Marca: Novus Biologicals NBP297082AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATOX1 Polyclonal specifically detects ATOX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATOX1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATX1, ATX1 (antioxidant protein 1, yeast) homolog 1, ATX1 antioxidant protein 1 homolog (yeast), copper transport protein ATOX1, hah1, HAH1 MGC138453, Metal transport protein ATX1, MGC138455
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ATOX1 (NP_004036.1; Met1-Glu68).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.