missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno ATL3
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16856694
Ver documentos
Proteintech
16921-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16846694
Ver documentos
Proteintech
16921-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ATL3 is GTPase tethering membranes through formation of trans-homooligomer and mediating homotypic fusion of endoplasmic reticulum membranes. ATL3 is function in endoplasmic reticulum tubular network biogenesis.
Especificaciones

Especificaciones

ATL3
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q0ZHH6, Q6DD88, Q91YH5
109168, 25923, 309187
ATL3 Fusion Protein Ag10279
Primary
-20°C
ATL3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATL3, Atlastin 3, atlastin GTPase 3
Atl3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado