missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16921-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ATL3 is GTPase tethering membranes through formation of trans-homooligomer and mediating homotypic fusion of endoplasmic reticulum membranes. ATL3 is function in endoplasmic reticulum tubular network biogenesis.Especificaciones
| ATL3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ATL3 | |
| ATL3, Atlastin 3, atlastin GTPase 3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 109168, 25923, 309187 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q0ZHH6, Q6DD88, Q91YH5 | |
| Atl3 | |
| ATL3 Fusion Protein Ag10279 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido