Learn More
Aticaprant, MedChemExpress
Código de producto. 16490869
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16490869
Marca: Medchem Express HY101718
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27FN2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo CERC-501 LY-2456302
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 418.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.5
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.