missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aticaprant, MedChemExpress

Código de producto. 16480496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480496

Marca: Medchem Express HY101718

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.

Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27FN2O2
Cantidad 20 mg
Sinónimo CERC-501 LY-2456302
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 418.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.5
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado