missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG7 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18521141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18521141 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18521141

Marca: Novus Biologicals NBP176649H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATG7 Polyclonal antibody specifically detects ATG7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG7
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen APG7 autophagy 7-like (S. cerevisiae), APG7L, APG7-LIKE, ATG12-activating enzyme E1 ATG7, ATG7 autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 7, DKFZp434N0735, GSA7, hAGP7, ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human APG7. The immunogen is located within amino acids 590 - 640 of APG7. Amino Acid Squence: SDDRMNEPPTSLGLVPH
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10533
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.