missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG7 Antibody (683906), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587255 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587255 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6608MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATG7 Monoclonal antibody specifically detects ATG7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 683906
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APG7 autophagy 7-like (S. cerevisiae), APG7L, APG7-LIKE, ATG12-activating enzyme E1 ATG7, ATG7 autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 7, DKFZp434N0735, GSA7, hAGP7, ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ATG7, Asn387-Gln570, Accession # O95352
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10533
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.