missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATG5 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ATG5/2101 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human ATG5 protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H1Y0) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?