Learn More
ATG4D Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232409 20 μL 20 microlitros
30227094 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30232409
Marca: Novus Biologicals NBP33797020ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ATG4D Polyclonal antibody specifically detects ATG4D in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATG4D
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen APG4 autophagy 4 homolog D, APG4 autophagy 4 homolog D (S. cerevisiae), APG4D, APG4-D, ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae), AUTL4, AUT-like 4 cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase (S. cerevisiae), Autophagin-4, Autophagy-related cysteine endopeptidase 4, Autophagy-related protein 4 homolog D, cysteine protease ATG4D, cysteine protease involved in autophagy, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human ATG4D (NP_116274.3).,, Sequence:, MNSVSPAAAQYRSSSPEDARRRPEARRPRGPRGPDPNGLGPSGASGPALGSPGAGPSEPDEVDKFKAKFLTAWNNVKYGWVVKSRTSFSKISSIHLCGRRYRFEGEGDIQRFQRDFVSRLWLTYRRDFPPLPGGCLTSDCGWGCMLRSGQMMLAQGLLLHFLPRDWTWAEGMGLGPPELSGSASPSRYHGPARWMPPRWAQGAPELEQERRHRQIVSWFADHPRAPFGLH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84971
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG