missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG4A Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18645921 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18645921 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18645921

Marca: Novus Biologicals NBP281788PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATG4A Polyclonal antibody specifically detects ATG4A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG4A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen APG4 autophagy 4 homolog A (S. cerevisiae), APG4A, ATG4 autophagy related 4 homolog A (S. cerevisiae), AUTL2, AUT-like 2 cysteine endopeptidase, AUT-like 2, cysteine endopeptidase (S. cerevisiae), autophagin 2, autophagin-2, cysteine endopeptidase, cysteine protease ATG4A, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-, hAPG4A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATG4A antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ATG4A. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ATG4A. Amino Acid Squence: VQKHPSHWPPFVPPAKPE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115201
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.