missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18759672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18759672 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18759672

Marca: Novus Biologicals NB11060928JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATG16L1 Polyclonal antibody specifically detects ATG16L1 in Human, Mouse, Rat, Alligator, Bovine, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Electron Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG16L1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Electron Microscopy
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APG16 autophagy 16-like (S. cerevisiae), APG16L beta, APG16LFLJ10828, APG16-like 1, ATG16 autophagy related 16-like (S. cerevisiae), ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), ATG16A, ATG16L, autophagy-related protein 16-1, FLJ00045, FLJ10035, FLJ22677, IBD10, WD repeat domain 30, WDR30
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide within residues 1-100 of human ATG16L1 protein. [Swiss-Prot# Q676U5]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cell Biology, Macroautophagy, Neurodegeneration, Neuroscience, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human, Mouse, Rat, Alligator, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.