Descripción
ATG10 Polyclonal specifically detects ATG10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATG10 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9H0Y0 |
| Alias de gen | APG10, APG10 autophagy 10-like (S. cerevisiae), APG10L, APG10-like, ATG10 autophagy related 10 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 10, DKFZp586I0418, EC 6.3.2.-, FLJ13954, pp12616, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 |
| Símbolos de los genes | ATG10 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |