missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF6 Antibody (70B1413.1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18241752 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18241752 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18241752

Marca: Novus Biologicals NBP140256AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATF6 Monoclonal specifically detects ATF6 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Flow (Intracellular), Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF6
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 70B1413.1
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Flow (Intracellular), Knockout Validated
N.º de referencia del gen P18850
Alias de gen activating transcription factor 6, Activating transcription factor 6 alpha, atf6 a, ATF6A, ATF6-alpha, cAMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6 alpha
Símbolos de los genes ATF6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This monoclonal antibody was made against a partial protein containing amino acids 1-273 of human ATF6.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22926
Especificidad de la prueba This ATF6 antibody detects both the full length and the cleaved/active protein.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.