missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF5 Antibody (9D8), Novus Biologicals™

Código de producto. 30034657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30034657 50 μL 50 microlitros
30034521 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30034657

Marca: Novus Biologicals NBP32649650ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ATF5 Monoclonal antibody specifically detects ATF5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9D8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen activating transcription factor 5FLJ34666, ATFXHMFN0395, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, Transcription factor ATFx
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human ATF5 [UniProt Q9Y2D1]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22809
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.