missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF4 Antibody (S360A-24), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18738661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18738661 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18738661 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242176JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATF4 Monoclonal antibody specifically detects ATF4 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S360A-24
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 25-327 of human ATF4. 86% identical to rat, and 85% identical to mouse. <50% identity with ATF5.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 468
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.