missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF4 Antibody (S360A-24), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18101049 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18101049 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18101049 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242176FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ATF4 Monoclonal specifically detects ATF4 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S360A-24
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P18848, NP_001666.2
Alias de gen Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB
Símbolos de los genes ATF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 25-327 of human ATF4. 86% identical to rat, and 85% identical to mouse. <50% identity with ATF5.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 468
Especificidad de la prueba Less then 50% identity with ATF5.Detects approx 60kDa. Does not cross-react with ATF5.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.