missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ATF4 Monoclonal antibody specifically detects ATF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATF4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 9E1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human ATF4 [UniProt P18848] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?