missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18681651 0.02 mL 0.02 ml
18676140 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18681651 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2921140.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATF3 Polyclonal antibody specifically detects ATF3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen activating transcription factor 3cAMP-dependent transcription factor ATF-3, ATF3deltaZip2, ATF3deltaZip2c, ATF3deltaZip3, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-181 of human ATF3 (NP_001665.1). MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 467
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.