Learn More
ATF2, p Thr71 Antibody (4F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Especificaciones
| Antígeno | ATF2 |
|---|---|
| Clon | 4F2 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30032786
|
Novus Biologicals
NBP3-26431-50ul |
50 μL |
343.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30037770
|
Novus Biologicals
NBP3-26431-100ul |
100 μL |
533.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ATF2 Monoclonal antibody specifically detects ATF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunocytochemistryEspecificaciones
| ATF2 | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| activating transcription factor 2formerly, cAMP responsive element binding protein 2, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREBP1, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2, MGC111558 | |
| A synthesized peptide derived from Human ATF2 [p Thr71] [UniProt P15336] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 4F2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Chromatin Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 1386 | |
| IgG | |
| Affinity purified |