missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF2, p Thr71 Antibody (4F2), Novus Biologicals™

Código de producto. 30032786 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30032786 50 μL 50 microlitros
30037770 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30032786

Marca: Novus Biologicals NBP32643150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ATF2 Monoclonal antibody specifically detects ATF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4F2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen activating transcription factor 2formerly, cAMP responsive element binding protein 2, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREBP1, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2, MGC111558
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human ATF2 [p Thr71] [UniProt P15336]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1386
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.