Learn More
Abnova™ ATF2 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MKFKLHVNSARQYKDLWNMSDDKPFLCTAPGCGQRFTNEDHLAVHKHKHEMTLKFGPARNDSVIVADQTPTPTRFLKNCEEVGLFNELASPFENEFKKASEDDIKKMPLDLSPLATPIIRSKIEEPSVVETTHQDSPLPHPESTTSDEKEVPLAQTAQPTSAIVRPASLQVPNVLLTSSDSSVIIQQAVPSPTSSTVITQAPSSNRPIV
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH26175 |
| ID de gen (Entrez) | 1386 |
| Nombre | activating transcription factor 2 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CRE-BP1, CREB2, HB16, MGC111558, TREB7 |
| Símbolo de gen | ATF2 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |