missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATE1 Antibody (JE65-47), Novus Biologicals™

Código de producto. 30116440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30116440 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116440

Marca: Novus Biologicals NBP332053

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ATE1 Monoclonal antibody specifically detects ATE1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATE1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon JE65-47
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen Arginine-tRNA--protein transferase 1, arginyltransferase 1MGC26724, arginyl-tRNA-protein transferase, arginyl-tRNA--protein transferase 1, EC 2.3.2.8, R-transferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human ATE1 aa 1-100/518. (Uniprot: O95260)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11101
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.