missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ataxin-2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200039461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18483712 25 μL 25 microlitros
18734943 - 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18483712

Marca: Novus Biologicals NBP19006325ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Ataxin-2 Polyclonal specifically detects Ataxin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ataxin-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ataxin 2, ataxin 2), ataxin-2, ATX2spinocerebellar ataxia 2 (olivopontocerebellar ataxia 2, autosomal dominant, SCA2FLJ46772, Spinocerebellar ataxia type 2 protein, TNRC13, trinucleotide repeat containing 13, Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein
Símbolos de los genes ATXN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TPPAYSTQYVAYSPQQFPNQPLVQHVPHYQSQHPHVYSPVIQGNARMMAPPTHAQPGLVSSSATQYGAHEQTHAMYACPKLPYNKETSPSFYFAISTGSLAQQYAHPNATLHPHTPHPQPSATPTGQQQSQHGGSHPAPS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6311
Especificidad de la prueba Specificity of human Ataxin-2 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.