missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Ataxin-2 Antibody (01) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30043339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043339 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043339 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326903

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ataxin-2 Monoclonal antibody specifically detects Ataxin-2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ataxin-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen ataxin 2, ataxin 2), ataxin-2, ATX2spinocerebellar ataxia 2 (olivopontocerebellar ataxia 2, autosomal dominant, SCA2FLJ46772, Spinocerebellar ataxia type 2 protein, TNRC13, trinucleotide repeat containing 13, Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Ataxin-2 (Uniprot#: Q99700; aa 733-942).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.