Learn More
Atad5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30558271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30558271 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30558271
Marca: Novus Biologicals NBP346297
Rabbit Polyclonal Antibody
Atad5 Polyclonal antibody specifically detects Atad5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Atad5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, ELISA
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen ATPase family AAA domain-containing protein 5, ATPase family, AAA domain containing 5, C17orf41, chromosome fragility associated gene 1, Chromosome fragility-associated gene 1 protein, ELG1, enhanced level of genomic instability 1 homolog, FLJ12735, FRAG1chromosome 17 open reading frame 41
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FGF receptor activating protein 1. (Uniprot# Q96QE3)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79915
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG