missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASRGL1 Antibody (CRASH/1290), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18535374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18535374 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18535374 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308327R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASRGL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CRASH/1290
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ASRGL1 fragment (Uniprot: Q7L266)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80150
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.