Learn More
ASRGL1 Antibody (CL1679) [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30292812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30292812 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30292812 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242378PE
Mouse Monoclonal Antibody
ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASRGL1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL1679
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q7L266, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80150
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1