Learn More
BRAND™ Frascos aspiradores, HDPE
Material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Marca: BRAND™ 131174
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Cuello estrecho
- Incluye llave de paso de polipropileno, tapón roscado y asa de transporte
Especificaciones
Frasco de aspiración | |
Polipropileno | |
10 l | |
Tapón, asas | |
Blanco |
2,6 gal | |
45 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estrecha |