Learn More
ASPA Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18600054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18600054 50 μg 50 microlitros
18697472 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18600054
Marca: Novus Biologicals NBP29718550ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ASPA Polyclonal antibody specifically detects ASPA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASPA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen ACY-2, ACY2aminoacylase 2, Aminoacylase-2, ASPaminoacylase-2, aspartoacylase, aspartoacylase (aminoacylase 2, Canavan disease), EC 3.5.1.15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ASPA fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG