missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asialoglycoprotein Receptor 2 Antibody (2327C) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18589319 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589319 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589319

Marca: Novus Biologicals FAB9970M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Asialoglycoprotein Receptor 2 Monoclonal antibody specifically detects Asialoglycoprotein Receptor 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Asialoglycoprotein Receptor 2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2327C
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ASGPR 2, ASGP-R 2, ASGPR2, ASGP-R2, asialoglycoprotein receptor 2, CLEC4H2FLJ60040, C-type lectin domain family 4 member H2, HBxAg-binding protein, HBXBP, Hepatic lectin H2, HL-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ASGR2, Gln80-Ala311, Accession # P07307
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.