missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASGPR1 Antibody (950203), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18624613 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18624613 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB43941P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASGPR1 Monoclonal antibody specifically detects ASGPR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno ASGPR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 950203
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen ASGPR, ASGPR 1, ASGP-R 1, asialoglycoprotein receptor 1, CLEC4H1ASGPR1, C-type lectin domain family 4 member H1, Hepatic lectin H1, HL-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ASGR1/ASGPR1, Gln62-Leu291, Accession # P07306
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 432
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.