missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASF1a Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18035178 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18035178 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18035178 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298775AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASF1a Polyclonal specifically detects ASF1a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASF1a
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ASF1 silencing function 1 homolog A (S. cerevisiae), CCG1-interacting factor A, CIACGI-98, DKFZP547E2110, hAsf1, hAsf1a, hCIA, histone chaperone ASF1A, HSPC146, silencing function 1A, silencing function protein 1 homolog A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human ASF1a.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.