Learn More
ASCL3 Antibody (2F8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18358459 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18358459
Marca: Novus Biologicals H00056676M02100ug
Mouse Monoclonal Antibody
ASCL3 Monoclonal antibody specifically detects ASCL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASCL3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2F8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_065697.1
Alias de gen achaete-scute complex homolog 3 (Drosophila), ASH-3, bHLH transcription factor Sgn-1 (Salivary Glands 1), bHLH transcriptional regulator Sgn-1, BHLHA42, bHLHa42achaete-scute homolog 3, Class A basic helix-loop-helix protein 42, hASH3, HASH3achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 3, SGN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ASCL3 (NP_065697.1, 1 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MMDNRGNSSLPDKLPIFPDSARLPLTRSFYLEPMVTFHVHPEAPVSSPYSEELPRLPFPSDSLILGNYSEPCPFSFPMPYPNYRGCEYSYGPAFT
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ