Learn More
ASCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ASCC3 |
|---|---|
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16877564
|
Proteintech
17627-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16867564
|
Proteintech
17627-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein that belongs to a family of helicases that are involved in the ATP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes. The encoded protein is the largest subunit of the activating signal cointegrator 1 complex that is involved in DNA repair and resistance to alkylation damage. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| ASCC3 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| E9PZJ8, F1LPQ2, Q8N3C0 | |
| 10973, 309887, 77987 | |
| ASCC3 Fusion Protein Ag11848 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ASCC3 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ASC 1 complex subunit p200, ASC1p200, ASCC3, HELIC1, Helicase, ATP binding 1, RNAH, Trip4 complex subunit p200 | |
| Ascc3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |