Learn More
ASCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16877564 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16877564 20 μL 20 microlitros
16867564 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16877564
Marca: Proteintech 176271AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein that belongs to a family of helicases that are involved in the ATP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes. The encoded protein is the largest subunit of the activating signal cointegrator 1 complex that is involved in DNA repair and resistance to alkylation damage. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno ASCC3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ASCC3
N.º de referencia del gen E9PZJ8, F1LPQ2, Q8N3C0
Alias de gen ASC 1 complex subunit p200, ASC1p200, ASCC3, HELIC1, Helicase, ATP binding 1, RNAH, Trip4 complex subunit p200
Símbolos de los genes Ascc3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ASCC3 Fusion Protein Ag11848
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10973, 309887, 77987
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG